Merck
L303380
4-BROMO-2-[(E)-({OXO[(5-PHENYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)AMINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H18BrN5O4S
CAS番号:
分子量:
564.421
MDL番号: