Merck
L302554
3-BROMO-N-[2-OXO-2-((2E)-2-{[1-PHENYL-3-(4-PROPOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)ETHYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C28H26BrN5O3
CAS番号:
分子量:
560.455
MDL番号: