Merck
L292516
ETHYL 4-(3-(3-PYRIDINYL)-5-{[3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL]SULFANYL}-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)PHENYL ETHER
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H19F3N4OS
CAS番号:
分子量:
456.493
MDL番号: