Merck
L290130
2-{[3-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H22F3N3O2S2
CAS番号:
分子量:
529.607
MDL番号: