Merck
L286796
3-(4-ETHOXYPHENYL)-2-[(4-NITROBENZYL)SULFANYL]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H23N3O4S2
CAS番号:
分子量:
493.608
MDL番号: