Merck
L286648
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H18ClN5O3S
CAS番号:
分子量:
479.949
MDL番号: