Merck
L270210
N-(2-CHLOROPHENYL)-2-OXO-2-((2E)-2-{[1-PHENYL-3-(4-PROPOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C27H24ClN5O3
CAS番号:
分子量:
501.977
MDL番号: