Merck
L262536
N'-[(E,2E)-3-(2-METHOXYPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]-3-(1-METHYL-1H-PYRROL-2-YL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C19H19N5O2
CAS番号:
分子量:
349.396
MDL番号: