Merck
L257346
9-BROMO-2-(4-FLUOROPHENYL)-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,1'-CYCLOPENTANE]
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C20H18BrFN2O
CAS番号:
分子量:
401.282
MDL番号: