Merck
L249378
N'-[(E)-(4-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-BROMOPHENYL)-4-(2-METHYL-2-PROPENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C21H19Br2N5OS
CAS番号:
分子量:
549.29
MDL番号: