Merck
L245720
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H21ClN4OS
CAS番号:
分子量:
448.978
MDL番号: