Merck
L244872
N-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-2-{[3-(4-METHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H24ClN3O3S2
CAS番号:
分子量:
526.08
MDL番号: