Merck
L243108
2-{[4-(4-BROMOPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H20BrN5O2S
CAS番号:
分子量:
510.416
MDL番号: