Merck
L229628
4-({(E)-[3-(BENZYLOXY)-4-METHOXYPHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-(3-CHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H19ClN4O2S
CAS番号:
分子量:
450.95
MDL番号: