Merck
L215864
7-[(2E)-3-CHLORO-2-BUTENYL]-8-[(3-HYDROXYPROPYL)AMINO]-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C14H20ClN5O3
CAS番号:
分子量:
341.8
MDL番号: