Merck
L213241
2-METHYL-3-NITRO-N-{2-[((2E)-2-{1-[3-(1H-TETRAAZOL-1-YL)PHENYL]ETHYLIDENE}HYDRAZINO)CARBONYL]PHENYL}BENZAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H20N8O4
CAS番号:
分子量:
484.478
MDL番号: