Merck
L212555
1-(4-AMINO-1,2,5-OXADIAZOL-3-YL)-N'-((E)-{2-BROMO-6-ETHOXY-4-[(2-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}METHYLIDENE)-4-(1-PYRROLIDINYLMETHYL)-1H-1,2,3-TRIAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C27H30BrN9O4
CAS番号:
分子量:
624.502
MDL番号: