Merck
L211001
5-{3-HEPTADECYL-5-OXO-4-[(E)-(4-SULFOPHENYL)DIAZENYL]-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-1-YL}-2-PHENOXYBENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C38H50N4O8S2
CAS番号:
分子量:
754.972
MDL番号: