Merck
L210994
5-(4-{(E)-[2-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]DIAZENYL}-3-HEPTADECYL-5-OXO-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-1-YL)-2-PHENOXYBENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C40H55N5O5S
CAS番号:
分子量:
717.979
MDL番号: