Merck
L203351
3-((2E)-2-(3-ETHYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-1,3-BENZOTHIAZOL-3(2H)-YL)-1-PROPANESULFONIC ACID COMPOUND WITH N,N,N-TRIETHYLAMINE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C21H31N3O4S4
CAS番号:
分子量:
517.755
MDL番号: