Merck
L199125
7-HYDROXY-5-OXO-N'-[(E)-4-PYRIDINYLMETHYLIDENE]-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-6-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C19H16N4O3
CAS番号:
分子量:
348.364
MDL番号: