コンテンツぞスキップ
Merck
L197416
1-SEC-BUTYL-2-IMINO-N-(3-METHOXYPROPYL)-10-METHYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
ログむン組織・契玄䟡栌を衚瀺する
About This Item
化孊匏:
C21H27N5O3
CAS番号:
分子量:
397.481
MDL番号:
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of rare and unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH'S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
詊隓成瞟曞COA
補品のロット番号・バッチ番号を入力しお、詊隓成瞟曞COA を怜玢できたす。ロット番号・バッチ番号は、補品ラベルに「Lot」たたは「Batch」に続いお蚘茉されおいたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする
ラむフサむ゚ンス、有機合成、材料科孊、クロマトグラフィヌ、分析など、あらゆる分野の研究に経隓のあるメンバヌがおりたす。.
補品に関するお問い合わせはこちらテクニカルサヌビス