Merck
L197157
N-ALLYL-1-ETHYL-2-IMINO-10-METHYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H19N5O2
CAS番号:
分子量:
337.384
MDL番号: