Merck
L197092
2-IMINO-10-METHYL-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C20H22N6O2
CAS番号:
分子量:
378.437
MDL番号: