Merck
L196932
2-IMINO-5-OXO-N-(1-PHENYLETHYL)-1-(2-PHENYLETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C28H25N5O2
CAS番号:
分子量:
463.544
MDL番号: