Merck
L196584
3-[(Z)-(3-BUTYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-9-METHYL-2-PHENOXY-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H21N3O3S2
CAS番号:
分子量:
451.57
MDL番号: