Merck
L185914
2-AMINO-4-(3,4-DIHYDROXYPHENYL)-7-METHYL-5-OXO-6-(3-PYRIDINYLMETHYL)-5,6-DIHYDRO-4H-PYRANO[3,2-C]PYRIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C22H18N4O4
CAS番号:
分子量:
402.413
MDL番号: