Merck
L181641
4-CHLORO-N-{2-[(2E)-2-({2-[(4-FLUOROBENZYL)OXY]-1-NAPHTHYL}METHYLENE)HYDRAZINO]-2-OXOETHYL}BENZAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C27H21ClFN3O3
CAS番号:
分子量:
489.938
MDL番号: