Merck
L150487
(2E)-3-(4-BROMOPHENYL)-2-(6,7,8,9-TETRAHYDRO-5H-[1,2,4]TRIAZOLO[4,3-A]AZEPIN-3-YL)-2-PROPENENITRILE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C16H15BrN4
CAS番号:
分子量:
343.229
MDL番号: