Merck
L140147
N'-[(E)-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-3-[(3,5-DIOXO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL)AMINO]PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C15H18N6O5
CAS番号:
分子量:
362.348
MDL番号: