Merck
L127108
ETHYL (2Z)-3-(2-HYDROXYETHYL)-4-METHYL-2-[(2-METHYLPHENYL)IMINO]-2,3-DIHYDRO-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C16H20N2O3S
CAS番号:
分子量:
320.413
MDL番号: