Merck
L126098
2-[(3-TERT-BUTYL-4-OXO-4H-[1,3,4]THIADIAZOLO[2,3-C][1,2,4]TRIAZIN-7-YL)SULFANYL]-N-(4-ETHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H21N5O3S2
CAS番号:
分子量:
419.528
MDL番号: