Merck
L124443
2-[(4-CHLOROANILINO)METHYL]-4-(4-CHLOROPHENYL)-N-PHENYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO-1,2A,8A-TRIAZACYCLOPENTA[CD]AZULENE-3-CARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C29H25Cl2N5S
CAS番号:
分子量:
546.526
MDL番号: