Merck
L116963
1-ETHYL-4-HYDROXY-N-[4-(6-METHYL-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)PHENYL]-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H21N3O3S
CAS番号:
分子量:
455.54
MDL番号: