Merck
L116491
1-HEXYL-4-HYDROXY-2-OXO-N'-[(E)-(2,3,5-TRIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H31N3O6
CAS番号:
分子量:
481.553
MDL番号: