Merck
L107336
4-BROMO-2-((E)-{[8-((2E)-2-{5-BROMO-2-[(4-METHOXYBENZOYL)OXY]BENZYLIDENE}HYDRAZINO)-8-OXOOCTANOYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C38H36Br2N4O8
CAS番号:
分子量:
836.541
MDL番号: