Merck
L082000-01
DCIアクチベーター
0.25M
別名:
DCI アクチベーター溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
不純物
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)