Merck
K8750
Sigma-Aldrich
6-Ketoestrone
≥98%
別名:
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-6,17-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H20O3
CAS番号:
分子量:
284.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98%
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CC(=O)c4cc(O)ccc24
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)