Merck
K3603
Sigma-Aldrich
6,7-ジヒドロ-4-ベンゾ[b]チオフェノン
98%
別名:
4-オキソ-4,5,6,7-テトラヒドロチアナフテン, 4-オキソ-4,5,6,7-テトラヒドロベンゾ[b]チオフェン, 4-ケト-4,5,6,7-テトラヒドロチアナフテン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8OS
CAS番号:
分子量:
152.21
Beilstein:
112276
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
crystals
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCCc2sccc12
InChI
1S/C8H8OS/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h4-5H,1-3H2
InChI Key
GJEKNELSXNSYAQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
K3603-10G:
K3603-1G:
K3603-VAR:
K3603-250MG:
K3603-BULK:
試験成績書(COA)