Merck
JRD0262
Sigma-Aldrich
Methyl 1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7N3
CAS番号:
分子量:
202.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
COC(=O)c1cnn(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H10N2O2/c1-15-11(14)9-7-12-13(8-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
InChI Key
KWBAYDFXUVGRPW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
Jan Code
JRD0262-1G:
試験成績書(COA)