Merck
I17532
Sigma-Aldrich
Isonicotinic hydrazide
99%
別名:
イソニアジド, 4-ピリジンカルボン酸 ヒドラジド, INH, イソニコチン酸ヒドラジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N3O
CAS番号:
分子量:
137.14
Beilstein:
119374
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
mp
171-173 °C (lit.)
SMILES記法
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
InChI Key
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
結核菌の治療のための抗生物質は、ミコール酸合成を阻害します。肝臓のN-アセチルトランスフェラーゼ(NAT)及びシトクロムP450 2E1(CYP2E1)により代謝されて、肝毒素を形成します。 CYP2E1の発現を選択的に誘導します。 CYP2C19及びCYP3A4の活性を可逆的に阻害し、臨床使用濃度でCYP1A2、CYP2A6、CYP2C19及びCYP3A4を機構的に不活性化します。
以下による置換