Merck
H7504
Sigma-Aldrich
3-Hexadecanone
≥99%
別名:
Ethyl tridecyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2C(O)CH2(CH2)11CH3
CAS番号:
分子量:
240.42
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99%
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C16H32O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)4-2/h3-15H2,1-2H3
InChI Key
LTMXHUUHBSCKEK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H7504-BULK:
H7504-10G:
H7504-VAR:
試験成績書(COA)