Merck
H32006
Sigma-Aldrich
5-ヒドロキシインドール-3-酢酸
99%
別名:
5-HIAA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO3
CAS番号:
分子量:
191.18
Beilstein:
168797
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
99%
mp
161-164 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
InChI Key
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Metabolite of serotonin.
生物化学的/生理学的作用
セロトニンの主要な代謝産物です。
以下による置換
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H32006-BULK:
H32006-1G:
H32006-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F S Messiha
Toxicology letters, 58(1), 77-84 (1991-09-01)
The effect of equal-dose regimens of amitriptyline and nortriptyline on the concentrations of serotonin, dopamine and major acidic metabolites was compared in 5 distinct brain regions as a function of inbred mouse strain. Amitriptyline increased to a greater extent the