Merck
GF99418214
ステンレススチール - AISI 316合金、FeCr18Ni10Mo3
foil, 6mm disks, 0.025mm thickness, hard
別名:
FE240235
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
foil (disks - hard)
メーカー/製品名
Goodfellow 994-182-14
サイズ×厚み
6 mm × 0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)