Merck
GF99097105
ステンレススチール - AISI 316L合金、FeCr18Ni10Mo3
foil, 10mm disks, 0.025mm thickness, annealed
別名:
FF210230
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.23
フォーム
annealed
foil (disks)
メーカー/製品名
Goodfellow 990-971-05
サイズ×厚み
10 mm × 0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)