Merck
GF98961261
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 25 x 25mm, 0.05mm thickness, annealed, precipitation hardenable, light tight (lt)
別名:
FE290300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
詳細
light tight (lt)
フォーム
annealed (precipitation hardenable
quarter hard)
foil (
quarter hard)
メーカー/製品名
Goodfellow 989-612-61
サイズ×厚み
25 mm × 25 mm × 0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)