Merck
GF98146772
Polyimide
(PI), film, thickness 0.025 mm, length 1 rolls, coil width 20 mm
別名:
IM301202
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
film
メーカー/製品名
Goodfellow 981-467-72
コイル幅
20 mm
厚さ
0.025 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3