Merck
GF93922724
ハフニウム
rod, 100mm, diameter 1.6mm, as drawn, 97%
別名:
ハフニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Hf
CAS番号:
分子量:
178.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141718
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥97%
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 939-227-24
抵抗性
29.6 μΩ-cm, 0°C
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
密度
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI Key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N