Merck
GF92930014
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.008 mm, Fe64%/Ni36%, size 100 × 100 mm
別名:
FE020210
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 929-300-14
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
0.008 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)