Merck
GF91195814
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 25 x 25mm, 0.125mm thickness, as rolled
別名:
MN010230
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
foil (temper - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 911-958-14
サイズ×厚み
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)